Szeretne újra bejelentkezni?
pH electrodes, InLab® Power
Gyártó: Mettler - Toledo
InLab® Power
662-2845EA 130000 HUF InStock
662-2845
pH electrodes, InLab® Power
Elektródok pH-elektródok
Combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for general laboratory applications.
  • Highly reproducible
  • Maintenance-free
  • Autoclavable
Szállítási információk: Supplied with quality certificate.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség