Szeretne újra bejelentkezni?
Mechanikus adagoló pipetta
Gyártó: VWR Collection
VWR®
A pipetta szennyezett és illékony folyadékok adagolására szolgál. A dugattyúval ellátott adagolóhegy elősegíti a hegyben felszálló aeroszolok okozta szennyeződés elkerülését, továbbá hosszú távú biztonságos használatot garantál.
  • Rugalmas használat: 12 féle fecskendőhegy, 10 féle térfogatot beállítás, 120 féle adagolható térfogat
  • Térfogat beállítás 1 - 5500 μl tartományban
  • Csekély tömegének (85 g) köszönhetően hosszú adagolási sorozatokhoz is alkalmas
  • Ergonomikus kialakítása folytán egykezes térfogat választást, töltést és adagolást tesz lehetővé
  • A különböző méretű hegyekkel, eltérő beállításoknál adagolható térfogatok a kijelző panelen láthatók
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Különálló mechanikus adagoló pipetta 1 613-2169
Fecskendőhegyek, Universal
Térfogat Steril Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
0,1 ml - Ömlesztett 100 613-5867
0,1 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-1025 Unavailable
0,2 ml - Ömlesztett 100 613-5868
0,2 ml - Ömlesztett 100 613-1017
0,5 ml - Ömlesztett 100 613-5869
0,2 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-1026 Unavailable
1,0 ml - Ömlesztett 100 613-5870
0,5 ml - Ömlesztett 100 613-1018
2,5 ml - Ömlesztett 100 613-5871
5,0 ml - Ömlesztett 100 613-5872
10,0 ml - Ömlesztett 100 613-5873
25,0 ml - Ömlesztett 25 613-1023 Unavailable
50,0 ml - Ömlesztett 25 613-1024 Unavailable
0,1 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-5876
0,2 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-5877
10,0 ml - Ömlesztett 100 613-1022
0,5 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-5878
10,0 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-1031 Unavailable
1,0 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-5879
2,5 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-5880
5,0 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-5881
10,0 ml + Egyedi buborékcsomagolás 100 613-5882
25,0 ml + Egyedi buborékcsomagolás 25 613-1032 Unavailable
50,0 ml + Egyedi buborékcsomagolás 25 613-1033 Unavailable
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség