Szeretne újra bejelentkezni?
Sign and label printer, BBP™33
Gyártó: Brady
BBP™
A PC based benchtop printer that can print signs or labels up to 101,6 mm wide. Suitable for many applications including safety, facility and lean/5S applications and die-cut materials for wire, laboratory or general identification.
  • Single colour printing, 300 dpi, on continuous or die-cut labels with built-in cutter
  • The printer “reads” critical information from the inserted cartridges and automatically sets up the correct label parameters in the Brady software
  • Intuitive multiple language user interface, so 'type in' and print without wasting labels
  • Fast and effortless material changeovers
  • Very wide range of label types and materials available
BBP™33 printer and laboratory label kit
Laboratory kit is supplied with BBP™33 sign and label printer, LabelMark™ software, 1× roll of polyester labels (white, 22,86×22,86 mm), 1× roll of self-laminating polyester labels (white, 25,40×15,24 mm) and 1× black heavy-duty ink ribbon.
BBP™33 printer and CLP/GHS label kit
CLP/GHS kit is supplied with BBP™33 sign and label printer, MarkWare™ software, 3× roll ofCLP/GHS preprinted chemical labels (1 and 2 diamonds), 1× roll of continuous polyester labels (57 mm×30,4 m) and 1× black heavy-duty ink ribbon.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
BBP™33 printer and software packages
Leírás Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
BBP™33, 300 dpi 230×304×241 mm 5,3 kg 1 116-0352
BBP™33 printer and laboratory label kit
Leírás Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
BBP™33 Laboratory label kit, EU-plug 230×304×241 mm 5,3 kg 1 KIT 116-0330 Unavailable
Ribbons
Leírás Szélesség Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Ribbon B30-R6400, length 60,9 metres 104,39 mm fekete 1 BRDY143118
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Media wipes (5 packs) 1 BRDY142114
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség