Szeretne újra bejelentkezni?
Barcode reader, 2D, VisionMate® SR (Single Rack)
Gyártó: Thermo Scientific
VisionMate®
This compact, user-friendly reader decodes a full rack of 2D barcoded storage tubes in under 10 seconds.
  • Versatile: Controlled via on-screen software interface or remotely via TCP/IP connection
  • Can be connected to a computer via a single USB port
  • Integrates easily with LIMS, existing databases or tracking systems
  • Ssmall footprint and compact profile saves valuable laboratory space
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
2D barcode reader SR (single rack) 1 479-1250
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség