Szeretne újra bejelentkezni?
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Gyártó: Karl Hecht
Disposable micro pipettes with ring mark.
  • Calibrated to contain "In"
  • Colour-coded
Tanúsítványok: DIN ISO 7550
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Színkód Típus M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
25 µl 2 x fehér Egy jelölés 250 HECH40555015
40 µl 2 x piros Egy jelölés 250 HECH40555018
50 µl zöld Egy jelölés 250 HECH40555021
1/2/3/4/5 µl fehér Öt jelölés 250 HECH40555003
100 µl kék Egy jelölés 250 HECH40555027
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség