Szeretne újra bejelentkezni?
Bulb pipettes, class AS/class A
Gyártó: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
HECH42556004EA 2220 HUF InStock
HECH42556004 HECH42557024 HECH42557028
Bulb pipettes, class AS/class A
Pipetták Hasas pipetták
Bulb pipettes, conformity certified.
  • Fused amber graduation
  • Class AS within the official tolerance
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség