Szeretne újra bejelentkezni?
Counting chambers, Jessen
Gyártó: Karl Hecht
These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Típus Depth of chamber M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Counting chamber (CE) Jessen 0,4 mm 1 HECH40450702
Counting chamber Jessen 0,4 mm 1 HECH40450002
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség