Szeretne újra bejelentkezni?
Hőmérséklet/páratartalom/harmatpont adatgyűjtő memória kártyával, Traceable®
Gyártó: VWR Collection
Traceable®
A műszer a mért adatokat cserélhető SD memóriakártyán rögzíti. Az USB portra csatlakoztatott memóriakártya olvasó (standard tartozék) segítségével azonnali jelentést lehet készíteni.
  • Az USB csatlakozóval ellátott hordozható kártyaolvasó minden számítógéphez illeszthető - Nincs szükség külön szoftverre
  • A memóriakártyán text fájlként kerülnek tárolásra az érzékelők által mért értékek, valamint a dátum és az idő
  • A minimum/maximum funkcióval bármely időszakra megjeleníthetők a legmagasabb/legalacsonyabb értékek
  • Felhasználó által, 0,1 °C lépésekben állítható alsó és felső riasztási határérték, hang- és fényjelzés (villogó piros LED) figyelmeztetés, ha a hőmérséklet, a páratartalom és a harmatpont túllépi a beállított határértéket
  • Négysoros LCD kijelző, egy sor magassága 17 mm
Tanúsítványok: A NIST szerinti Traceable® (visszevezethetőségi) bizonyítvány megfelel az A2LA által akkreditált ISO 17025 követelményeknek.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Tartomány Pontosság Felbontás Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
0…50 °C; 0 - 90% RH; –20…+50 °C ±1,0 °C; ±5,0 (20 - 85); ±7,0% RH 0,1 °C; 0,1% RH 110×91×30 mm 200 g 1 620-1965
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség