Szeretne újra bejelentkezni?
Multi-tube racks, S-Monovette®
Gyártó: Sarstedt
S-Monovette®
Made from unbreakable, transparent plastic and can be easily disassembled for cleaning.
  • A wide range with a variety of diameters
  • High-grade and resistant material that is durable
  • Available in different colours
These universal compact block rack are ideal for space-saving and systematic sample storage.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Series 18
Lyukak száma Csőhöz Lyukátmérő Szél. × mélys. × mag. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
18 (3×6) Tubes, S-Monovette® of 15 mm Ø and 13 mm Ø 15,8 mm 137×70×40 mm 1 SARS93.850
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Fedél a Multi-Tube állványokhoz 1 SARS93.1102.001 Blocked
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség