Szeretne újra bejelentkezni?
Digitális hűtő- és fagyasztószekrény hőmérő, memória kártyával, Traceable
Gyártó: VWR Collection
Traceable®
Az USB porthoz memóriakártya olvasó (tartozék) csatlakoztatható azonnali jelentés készítése végett. A szöveges jelentés dátumot/időt és a mért értékeket tartalmazza.
  • Memória 5,9 millió mérési adat rögzítéséhez
  • Az üvegben lévő érzékelő kiküszöböli a hűtőszekrény ajtajának nyitásakor fellépő hirtelen hőmérséklet változást
  • A zárt üvegbe helyezett érzékelőt az FDA általánosan biztonságosnak ismeri el a vékony kábel nem zavarja a hűtőszekrény ajtajának bezárását
  • Minimum/maximum funkció, bármikor megjeleníthető a mért legmagasabb/legalacsonyabb hőmérséklet
  • Felhasználó által, 0,1 °C-os lépésekben beállítható riasztási határértékek, hang- és fényjelzéses (piros LED) figyelmeztetés, ha a hőmérséklet a beállított érték fölé emelkedik, vagy az alá csökken
Kábel: 2 m
Tanúsítványok: A Traceable® bizonyítványt ISO 17025 minősítéssel rendelkező. Ez garantálja a NIST követelményeknek megfelelő visszavezethetőséget.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Pontosság Tartomány Felbontás Szél. × mélys. × mag. Tömeg Érzékelő M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
±0,5 (0…25); ±0,6 (25…70); ±1,2 (−30…0; 50…70) °C
±5% RH (at 25 °C) ; ±7% RH elsewhere
−30…+70 °C
0...99% RH
0,1 °C
0,1 RH
110×91×30 mm 200 g Rozsdamentes acél bevonatú érzékelő (Øxhossz: 4x25 mm) 1 620-1964
±0,5 (0…25); ±0,6 (25…70); ±1,2 (−30…0; 50…70) °C
±5% RH (at 25 °C) ; ±7% RH elsewhere
−30…+70 °C
0...99% RH
0,1 °C
0,1 RH
110×91×30 mm 200 g Üvegben lévő érzékelő (25×63 mm) 1 620-1963
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség