Szeretne újra bejelentkezni?
Counting chamber, Bürker-Türk
Gyártó: Karl Hecht
Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
  • Groups of squares in the corners divided by double lines
  • Overall size and the central square correspond to the Neubauer ruling
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Depth of chamber M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Cell counter 0,10 mm 1 HECH40444702
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség