Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, CP-Molesieve 5Å
Gyártó: Agilent Technologies
This molecular-sieve coated capillary column is especially valuable when separating permanent gases.
  • Separate argon and oxygen at ambient temperature to reduce costs
  • High efficiency for increased productivity
  • Symmetrical peaks for accurate results
  • Analysis times are reduced by up to 75% compared to packed columns
  • High resolution analysis of permanent gases
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Capillary CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 10 m 1 VARICP6937
Capillary CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 10 m 1 VARICP7535I5
Capillary CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 10 m 1 VARICP7535
Capillary CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 10 m 1 VARICP7537
Capillary CP-Molesieve 5Å 15,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 VARICP7543
Capillary CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP6938I5
Capillary CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP6938
Capillary CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,25 mm × 25 m 1 VARICP7533
Capillary CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 25 m 1 VARICP7536
Capillary CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP7538I5
Capillary CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 25 m 1 VARICP7538
Capillary CP-Molesieve 5Å 10,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP7534I5
Capillary CP-Molesieve 5Å 10,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP7534
Capillary CP-Molesieve 5Å 15,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP7544
Capillary CP-Molesieve 5Å 50,00 µm 0,53 mm × 50 m 1 VARICP7539
Capillary CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 50 m 1 VARICP7540I5
Capillary CP-Molesieve 5Å 30,00 µm 0,32 mm × 50 m 1 VARICP7540
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség