Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, CP-SilicaPLOT
Gyártó: Agilent Technologies
CP-SilicaPLOT brings the benefits of capillary PLOT columns (higher efficiency and faster analysis time) to many applications that previously could only be done by packed columns.
  • No influence of water on retention times for robust methodology
  • Elution of CO₂ and sulfur gases at ppm levels for improved productivity
  • Separates cyclopropane from propylene for accurate results
  • Ideal for CO₂ in ethylene, freons/CFCs, hydrocarbons, propylene and sulfur gases
  • Elutes CO₂ and sulfur gases at ppm levels and separates cyclopropane from propylene
  • Decomposition of pentadienes or CFCs is absent
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Capillary CP-SilicaPLOT 4,00 µm 0,32 mm × 15 m 1 VARICP8566
Capillary CP-SilicaPLOT 3,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8564
Capillary CP-SilicaPLOT 4,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8567
Capillary CP-SilicaPLOT 6,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP8570I5
Capillary CP-SilicaPLOT 6,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP8570
Capillary CP-SilicaPLOT 4,00 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP8568
Capillary CP-SilicaPLOT 6,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 VARICP8571
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség