Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, VF-624ms
Gyártó: Agilent Technologies
VF-624ms columns set a new standard for the analysis of volatile organic compounds.
  • Improved phase technology reduces bleed, thereby increasing signal-to-noise ratios
  • Especially suited for analyzing solvents according to EPA methods 524, 624 and 8260, as well as USP 467
  • Eliminate ghost peaks and unstable baselines for best data accuracy
  • Enhanced selectivity eliminating co-eluters such as benzene and 1,2-dichloroethane for improved productivity
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Capillary VF-624ms 0,84 µm 0,15 mm × 15 m 1 VARICP9101
Capillary VF-624ms 0,84 µm 0,15 mm × 20 m 1 VARICP9100
Capillary VF-624ms 1,40 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP9102I5
Capillary VF-624ms 1,80 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9104
Capillary VF-624ms 1,80 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9104I5
Capillary VF-624ms 3,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP9106
Capillary VF-624ms 3,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP9106I5
Capillary VF-624ms 0,84 µm 0,15 mm × 30 m 1 VARICP9109
Capillary VF-624ms 0,84 µm 0,15 mm × 40 m 1 VARICP9110
Capillary VF-624ms 1,40 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP9103
Capillary VF-624ms 1,40 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP9103I5
Capillary VF-624ms 1,80 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP9105
Capillary VF-624ms 3,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 VARICP9107
Capillary VF-624ms 3,00 µm 0,53 mm × 75 m 1 VARICP9108
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség