Szeretne újra bejelentkezni?
Membránszűrő tölcsérek, mágneses, Sentino®
Gyártó: Pall Laboratory
Sentino®
Polifenil-szulfon, autoklávozható
  • 47 mm átmérőjű membránszűrők
  • Szivárgásmentes mágneses tömítés, egykezes használat
  • Térfogat beosztás 50 ml-énként, a pontos térfogatmérés érdekében
A szűrőtölcsér Sentino® mikrobiológia pumpával használható.
Effektív szűrési felület: 150 és 300 ml-nél 9,6 cm2; 500 ml-nél 13,1 cm2
Teljes méret Ø×H: 150 ml-nél 76×118 mm; 300 ml-nél 76×168 mm; 500 ml-nél 89×166 mm
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Leírás Szűrőpapír Ø M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
150 ml Sentino® szűrőtölcsér 47 mm 1 516-0437
300 ml Sentino® szűrőtölcsér 47 mm 1 516-0438
500 ml Sentino® szűrőtölcsér 47 mm 1 516-0439
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories and Spare parts
Leírás Szűrőpapír Ø M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Szűrőtölcsér ház, 150 ml-es 47 mm 1 516-7598
Szűrőtölcsér ház, 300 ml-es 47 mm 1 516-7595
Szűrőtölcsér ház, 500 ml-es 47 mm 1 516-7602
Alaplap szűrőtölcsérhez, szűrőtartó nélkül 47 mm 1 516-7596
Alaplap szűrőtölcsérhez, szűrőtartóval, Sentino® pumpával történő használathoz 47 mm 1 515-1000
Tető készlet, 300 ml-es szűrőtölcsérhez 47 mm 1 516-8933
Adapter Sentino® pumpához 47 mm 1 516-0440
Cső Sentino® pumpához, 60 cm hosszú 47 mm 10 516-0450
Support screen, polyphenylsulfone 47 mm 1 516-9212
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség