Szeretne újra bejelentkezni?
Dispersing elements (aggregates) for POLYTRON® PT 4000
Gyártó: KINEMATICA
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Készülékhez Sebesség Sztrator/rotor Ø Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
PT-DA 20/2EC-E192 PT 4000 27 m/s 15 / 20 mm 100 - 2500 1 431-0205
PT-DA 4005/2EC PT 4000 6,3 m/s 3 / 5,6 mm 0,1 - 5 ml 1 431-0195
PT-DA 4007/2EC PT 4000 10,5 m/s 5 / 7,8 mm 0,3 - 10 ml 1 431-0196
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség