Szeretne újra bejelentkezni?
Tubing, silicone, EXACANAL
Gyártó: Saint Gobain Performance Plastics
Silicone COVOSIL 9161, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Very flexible
Temperature resistance: -60 to +200 °C
Hardness (Shore durometer A): 60
Density: 1,14
Tanúsítványok: Complies with FDA (21 CFR § 177.2600) standards
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Belső átmérő Külső átmérő Falvastagság M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
2,00 mm 6,00 mm 2,00 mm 5 m 228-0512 Unavailable
4,00 mm 8,00 mm 2,00 mm 5 m 228-0516 Unavailable
2,00 mm 6,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0511
8,00 mm 12,00 mm 2,00 mm 5 m 228-0520 Unavailable
4,00 mm 6,00 mm 1,00 mm 25 m 228-0513 Unavailable
8,00 mm 12,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0519 Unavailable
12,00 mm 17,00 mm 2,50 mm 5 m 228-0524 Unavailable
4,00 mm 8,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0515
6,00 mm 10,00 mm 2,00 mm 5 m 228-0518 Unavailable
10,00 mm 14,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0521 Unavailable
6,00 mm 10,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0517 Unavailable
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség