Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, VF-23ms
Gyártó: Agilent Technologies
VF-23ms features a unique combination of high polarity and low bleed to enable more accurate analysis of very polar analytes.
  • 100% bonded phase permits column rinsing to enhance column lifetime
  • Fast run times improve productivity
  • Operating temperature up to 260°C expands the application range
The enhanced stabilization of the VF-23ms permits splitless injection, column rinsing and temperatures up to 260 °C to be used.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Capillary VF-23ms 0,15 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8821
Capillary VF-23ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8822I5
Capillary VF-23ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8822
Capillary VF-23ms 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8827
Capillary VF-23ms 0,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP8831
Capillary VF-23ms 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP8824I5
Capillary VF-23ms 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP8824
Capillary VF-23ms 0,15 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP8828
Capillary VF-23ms 0,25 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP8829
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség