Szeretne újra bejelentkezni?
Csere alkatrészek
Gyártó: Pall Laboratory
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass flask, 1 l for membrane filter funnel 47 mm Ø 1 516-8923
Üveg palack, 4000 ml-es, membránszűrő tölcsérhez, 47 mm Ø 1 516-7566
Üveg tölcsér, 1000 ml-es, membránszűrő tölcsérhez, 47 mm Ø 1 516-7565
Üveg tölcsér, 300 ml-es, membránszűrő tölcsérhez, 47 mm Ø 1 516-7564
Zsugorított üvegszűrő tartólap, No. 8-as szilikongumi dugóval 1 516-7567
Zsugorított üvegszűrő tartólap oldalsó csatlakozóval 1 516-8922
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség