Szeretne újra bejelentkezni?
Stirrer blades
Gyártó: SciLabware
BIBB588-94EA 129000 HUF InStock
BIBB588-94 BIBB588-98 BIBB588-95 BIBB588-97 BIBB588-93
Stirrer blades
Keverők Pálcás keverők Keverőlapátok
A range of PTFE coated stirrer heads designed to screw into the threads on SVL® glass stirrer shafts.
  • Head simply screws into the end of the shaft
  • Anchor and helix types have a PTFE coated metal core
Megjegyzés: Stirrers must be rotated in a clockwise direction to prevent unscrewing of the thread.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség