Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, VF-1701ms
Gyártó: Agilent Technologies
GC column for pesticides, PCBs and semi-volatile organic compounds.
  • Highly inert for difficult analytes such as p,p’-DDT to improve productivity
  • Column deactivation for more accurate trace analysis
  • Eliminate ghost peaks and unstable baselines for more reliable data
Ultra-low bleed 14% cyanopropyl/phenyl, 86% PDMS
Temperature limits: -20 to 280/300 °C
Similar phases: SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
on 7" cage Capillary VF-1701ms 0,15 µm 0,15 mm × 20 m 1 568-0756
on 7" cage Capillary VF-1701ms 0,60 µm 0,15 mm × 20 m 1 568-0757
on 7" cage Capillary VF-1701ms 0,15 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0758
on 7" cage Capillary VF-1701ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0759
on 7" cage Capillary VF-1701ms 1,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0761
on 7" cage Capillary VF-1701ms 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 568-0763
on 7" cage Capillary VF-1701ms 1,00 µm 0,25 mm × 60 m 1 568-0764
on 7" cage Capillary VF-1701ms 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 568-0765
on 7" cage Capillary VF-1701ms 1,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 568-0766
on 7" cage Capillary VF-1701ms 0,25 µm 0,32 mm × 60 m 1 568-0767
on 7" cage Capillary VF-1701ms 1,00 µm 0,32 mm × 60 m 1 568-0768
on 7" cage Capillary VF-1701ms 0,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 568-0769
on 7" cage Capillary VF-1701ms 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 568-0770
on 5" cage Capillary VF-1701ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0760
on 5" cage Capillary VF-1701ms 1,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0762
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség