Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, VF-17ms
Gyártó: Agilent Technologies
VF-17ms is a 50% phenyl, 50% dimethylpolysiloxane, medium polarity, low bleed column for increased sensitivity, accuracy and instrument uptime.
  • Deactivation technology improves data quality
  • Ideal EPA confirmation column for ultimate confidence
  • Bonded and cross-linked to allow solvent rinsing, reducing replacement costs
  • Improves column stability
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Capillary VF-17ms 0,15 µm 0,15 mm × 10 m 1 VARICP5882
Capillary VF-17ms 0,20 µm 0,10 mm × 10 m 1 VARICP8977
Capillary VF-17ms 0,15 µm 0,15 mm × 15 m 1 VARICP5883
Capillary VF-17ms 0,25 µm 0,25 mm × 15 m 1 VARICP8979
Capillary VF-17ms 0,50 µm 0,25 mm × 15 m 1 VARICP8980
Capillary VF-17ms 0,15 µm 0,32 mm × 15 m 1 VARICP8986
Capillary VF-17ms 1,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 VARICP8996
Capillary VF-17ms 1,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 VARICP8998
Capillary VF-17ms 0,15 µm 0,15 mm × 20 m 1 VARICP5884
Capillary VF-17ms 0,05 µm 0,15 mm × 20 m 1 VARICP9009
Capillary VF-17ms 0,15 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8981
Capillary VF-17ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8982
Capillary VF-17ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8982I5
Capillary VF-17ms 0,50 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8983
Capillary VF-17ms 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8990
Capillary VF-17ms 0,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8991
Capillary VF-17ms 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP9001
Capillary VF-17ms 1,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 VARICP9002
Capillary VF-17ms 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP8984
Capillary VF-17ms 0,25 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP8992
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség