Szeretne újra bejelentkezni?
Cleanroom anti-fatigue drainage mats, Ergomat® Endurance
Gyártó: ERGOMAT
Ergomat®
The Ergomat Endurance is a pure nitrile rubber drainage mat designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, quality issues, and sick leave resulting from employee short term disability. This mat is ideal for very wet environments.
  • Excellent anti-slip and drainage properties
  • Chemical exposure will not affect the state of the mat; no curling up, swelling, or expanding
  • Moulded bevelled edges prevents curling, eliminates trip hazards
  • Raw virgin material guarantees durability and ergonomic benefits
  • Free from silicone and latex
Suitable for use in ISO 5, Class 100 cleanrooms.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus Hossz x szél. Vastagság Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Antifatigue nitrile mats 1200×1800 mm 19,5 mm fekete 1 115-0924
Antifatigue nitrile mats 600×2700 mm 19,5 mm fekete 1 115-0919
Antifatigue nitrile mats 1200×2700 mm 19,5 mm fekete 1 ERGOEX0409
Antifatigue nitrile mats 600×6000 mm 19,5 mm fekete 1 115-0920
Antifatigue nitrile mats 600×3600 mm 19,5 mm fekete 1 ERGOEX0212
Antifatigue nitrile mats 1200×1200 mm 19,5 mm fekete 1 ERGOEX0404
Antifatigue nitrile mats 900×2700 mm 19,5 mm fekete 1 ERGOEX0309
Antifatigue nitrile mats 900×900 mm 19,5 mm fekete 1 ERGOEX0303
Antifatigue nitrile mats 900×3600 mm 19,5 mm fekete 1 ERGOEX0312
Antifatigue nitrile mats 1200×3600 mm 19,5 mm fekete 1 115-0925
Antifatigue nitrile mats 900×6000 mm 19,5 mm fekete 1 115-0923
Antifatigue nitrile mats 900×1800 mm 19,5 mm fekete 1 115-0922
Antifatigue nitrile mats 600×1800 mm 19,5 mm fekete 1 115-0918
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség