Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, VF-35ms
Gyártó: Agilent Technologies
VF-35ms is a medium polarity column, which is the ideal choice for trace environmental and chemical analyses, and as a confirmation column.
  • Ideal for dual column confirmational analysis for ultimate confidence
  • High maximum temperature for broad applicability
  • Stabilized arylene-modified equivalent of a 35% phenylmethyl phase for longevity
VF-35ms uses FactorFour technology to produce a low bleed, highly stable column with a programmable maximum temperature of 360 °C.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Capillary VF-35ms 0,15 µm 0,15 mm × 10 m 1 VARICP5887
Capillary VF-35ms 0,25 µm 0,25 mm × 15 m 1 VARICP8874
Capillary VF-35ms 0,15 µm 0,15 mm × 20 m 1 VARICP5889
Capillary VF-35ms 0,33 µm 0,20 mm × 25 m 1 VARICP8873
Capillary VF-35ms 0,10 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8875
Capillary VF-35ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8877
Capillary VF-35ms 0,50 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8878
Capillary VF-35ms 1,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8879
Capillary VF-35ms 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8882
Capillary VF-35ms 0,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8883
Capillary VF-35ms 1,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8884
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség