Szeretne újra bejelentkezni?
Cleanroom anti-fatigue mats, Ergomat Nitro
Gyártó: ERGOMAT
Ergomat®
Ergomat® Nitro with anti-slip cone profile is made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, quality issues, and sick leave. It is ideal for usage in the electronics industry or for areas where static control is crucial due to sensitive equipment.
  • Upper side with cones
  • Autoclavable, withstands 600 °C (welding)
  • Chemical exposure will not affect the state of the mat; no curling up, swelling, or expanding
  • Moulded bevelled edges prevent curling, eliminates trip hazards
  • Raw virgin material guarantee durability and ergonomic benefits
  • Free from silicone and latex
Suitable for use in Class ISO 5 (100) cleanrooms.
Tanúsítványok: Meets EN ISO/USDA/CFIA standards
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus Hossz x szél. Vastagság Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Antifatigue nitrile mats 1219×915 mm 15 mm fekete 1 115-0899
Antifatigue nitrile mats 1829×1219 mm 15 mm fekete 1 115-0914
Antifatigue nitrile mats 3658×610 mm 15 mm fekete 1 ERGOENT0212
Antifatigue nitrile mats 3658×915 mm 15 mm fekete 1 ERGOENT0312
Antifatigue nitrile mats 2743×610 mm 15 mm fekete 1 115-0897
Antifatigue nitrile mats 610×1219 mm 15 mm fekete 1 115-0916
Antifatigue nitrile mats 915×915 mm 15 mm fekete 1 ERGOENT0303
Antifatigue nitrile mats 2743×1219 mm 15 mm fekete 1 ERGOENT0409
Antifatigue nitrile mats 1219×1219 mm 15 mm fekete 1 ERGOENT0404
Antifatigue nitrile mats 1829×610 mm 15 mm fekete 1 115-0896
Antifatigue nitrile mats 610×915 mm 15 mm fekete 1 115-0913
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség