Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, VF-Xms
Gyártó: Agilent Technologies
VF-Xms delivers the ultimate in sensitivity and signal-to-noise ratio, and is the low bleed, more polar alternative.
  • High arylene modified phase for accurate results
  • Isothermal applications up to 340°C for a broad application range
  • Ideal for confirmational analysis for ultimate confidence
VF-Xms comes with an EZ-GRIP, simplifying installation, coupling and operation of capillary columns. For guaranteed performance, the retention index, efficiency, selectivity and bleed is measured and specified on the test report supplied with each column.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Capillary VF-Xms 0,15 µm 0,15 mm × 20 m 1 VARICP9041
Capillary VF-Xms 0,33 µm 0,20 mm × 25 m 1 VARICP8801
Capillary VF-Xms 0,10 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8805
Capillary VF-Xms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8806
Capillary VF-Xms 0,50 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP8807
Capillary VF-Xms 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP8813
Capillary VF-Xms 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 VARICP8809
Capillary VF-Xms 0,25 µm 0,32 mm × 60 m 1 VARICP8816
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség