Szeretne újra bejelentkezni?
DIALYZER-Enhance™
Gyártó: G-Biosciences
For improved dialysis time and rates.
A product that when added to the dialysis buffer shifts the equilibrium resulting in the increased removal of a wide range of small molecules. The DIALYZER-Enhance™ consists of unreactive reagents that will not interfere or modify your reagents and will not cross the dialysis membrane, ensuring a pure, clean sample at the end of dialysis.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
DIALYZER-Enhance™, for improved dialysis time and rates 50 ml 786-627
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség