Szeretne újra bejelentkezni?
Beakers, low form
Gyártó: RSG Solingen
Stainless steel 18/10, with spout.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Magasság Ext.Ø M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 ml 65 mm 55 mm 1 213-1811
250 ml 80 mm 65 mm 1 RSGA070.250
500 ml 110 mm 80 mm 1 RSGA070.500
1000 ml 130 mm 100 mm 1 RSGA070.001
2000 ml 180 mm 120 mm 1 RSGA070.002
3000 ml 180 mm 150 mm 1 RSGA070.003
5000 ml 210 mm 180 mm 1 RSGA070.005
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség