Szeretne újra bejelentkezni?
Cavity slide
Gyártó: Karl Hecht
This microscopy slide is made of opal glass.
  • Opal 'milk' glass
  • Frosted label
  • Marking
Suitable for blood typing.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Lyukak száma M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Microscopy slide marked as anti-A, anti-B, anti-AB, anti-Rh 4 1 HECH42432010
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség