Szeretne újra bejelentkezni?
Cavity slides for immunofluorescence
Gyártó: Karl Hecht
Black (or blue) epoxy-coated slides.
Specifically designed for immunofluorescence.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Szín Lyukak száma Lyukátmérő M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
fekete 10 6 mm 100 HECH42423010
fekete 8 6 mm 100 HECH42420010
fekete 3 10 mm 100 HECH42422010
fekete 3 14 mm 100 HECH42421010
kék 1 8 mm 100 631-9485
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség