Szeretne újra bejelentkezni?
Ferrules for gas chromatography
Gyártó: MACHEREY-NAGEL
MANA706246EA 49200 HUF InStock
MANA706246 MANA708308 MANA708355 MANA708354 MANA708353
Ferrules for gas chromatography
Szerelvények
Ferrules for the connection of capillary GC columns.
  • Graphite ferrules provide a temperature stability up to 450 °C
  • Vespel ferrules with 40% graphite have a temperature stability up to 400 °C
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség