Szeretne újra bejelentkezni?
Microscope slides
Gyártó: Karl Hecht
Pre-cleaned slides with either cut or ground edges.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Vastagság Hossz x szél. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Cut edges and frosted ends on both sides, half white 1,0 mm 76×26 mm 5.000 HECH42406010
Cut edges, with frosted end on one side, half white - 76×26 mm 50 HECH42406020
90° ground edges, with frosted ends on both sides, half white - 76×26 mm 50 HECH42407010
90° ground edges, with frosted end on one side, half white - 76×26 mm 50 HECH42407020 Unavailable
Ground edges, frosted end on one side and tropical protection packing - 76×26 mm 5.000 HECH2407/9
Microscope slides with ground edges 1,0 mm 76×26 mm 1.000 HECH42401010
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség