Szeretne újra bejelentkezni?
Wide opening screw neck vials, 9 mm, Target DP®
Gyártó: Thermo Scientific
Target DP®
These vials are made from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, and meet all US, EU and JPN Pharmacopia standards.
  • Maximum sample extraction without need for separate inserts by using microsampling and high recovery vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanised (deactivated) glass
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Átmérő × magasság Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
350 µl 12×32 mm Target DP® fused insert vial, clear glass, without write on patch 100 NSCAC4000-LV1
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség