Szeretne újra bejelentkezni?
Beaker cups, medicine
Gyártó: SARSTEDT
PP, translucent.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Available in different colours
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Magasság Ext.Ø Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
30 ml 41 mm 37 mm piros 3.750 SARS75.1337.502
30 ml 41 mm 37 mm zöld 3.750 SARS75.1337.505
30 ml 41 mm 37 mm kék 3.750 SARS75.1337.506
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás Dla M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Rápattintható fehér polietilén fedél az osztásos orvosi főzőpoharakhoz 30 ml térfogatú főzőpohár 3.750 SARS76.1340.500 Blocked
Rápattintható fehér polietilén fedél az osztásos orvosi főzőpoharakhoz 30 ml térfogatú főzőpohár 3.750 SARS76.1340.560
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség