Szeretne újra bejelentkezni?
Cell culture plates for suspension and hybridoma cells
Gyártó: SARSTEDT
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szín Lyuktérfogat Térfogat Steril Csomagolás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Tissue culture plate, 96-well, hydrophobic surface, round bottom, with lid zöld 0,31 ml 0,31 ml + 1/bag 50 SARS83.3925.500
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség