Szeretne újra bejelentkezni?
Cuvettes for fluorescence
Gyártó: Agilent Technologies
These cuvettes are designed for use with Cary Eclipse fluorescence spectrophotometer.
Applications include academia, Life sciences, biotechnology, chemicals, energy and food analyses.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Térfogat Optikai úthossz Anyag M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Szubmikro cella, 2×2 mm ablak 40 µl 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 VARI6610021600
Áramlásos cella, 2×2 mm-es emissziós ablak 40 µl 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 VARI6610023700
Szubmikro cella, kis fejtér, dugóval 40 µl 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 VARI6610024200
Szubmikro cella, 4×10 mm ablak 400 µl 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 VARI6610021500
Mikrocella dugóval, négyzetes talppal 1,7 ml 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 VARI6610021200
Mikrocella nyitott felső résszel, négyzetes talppal 1,7 ml 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 VARI6610021300
Fluoreszcenciás cella két oldalán tükörrel 3 ml 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 VARI6610023500
Fluoreszcenciás anaerob cella 3 ml 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 VARI6610021400
Fluoreszcenciás cella, nyitott felső rész 3,5 ml 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 PAIR VARI6610000900
Fluoreszcenciás cella dugóval 3,5 ml 10 mm Távoli ibolyántúli kvarc 1 PAIR VARI6610001200
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség