Szeretne újra bejelentkezni?
Reference electrodes, Radiometer Analytical
Gyártó: Hach
Radiometer Analytical reference electrodes are available with a variety of reference systems and liquid junctions.
  • Liquid junction: porous pin
  • Hg/Hg₂SO₄ electrodes suitable for general applications with chloride-free samples
  • Calomel reference electrode can be used for special purposes
  • Liquid junction: porous pin
  • Red-Rod technology provides a reproducible, fast and accurate response
  • Calomel reference electrode can be used for special purposes
* These electrodes contain mercury, please dispose according to regulations.
** Screw cap electrodes require an external connection cable for connection to a meter.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus Hőmérséklet Anyag Elektrolit Átmérő × hossz Csatlakozás Dla M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
XR300, Ag/AgCl reference −5...+80 °C Üveg Sat. KCl + sat. AgCl, refillable 8×120 mm Screw cap** Voltammetry applications 1 HACHB20B300
XR820, Ag/AgCl reference −5...+80 °C Üveg Sat. KCl + sat. AgCl, refillable 8×120 mm Screw cap** Impedance applications 1 HACHB20C820
REF251, red-rod reference −10...+100 °C Üveg Sat. KCl, refillable 12×103 mm Banana plug, fixed 1 m cable Challenging samples or general purpose measurements 1 HACHE21M001
REF321, Ag/AgCl reference −5...+80 °C Üveg 3M KCl + sat. AgCl, refillable 8×103 mm Screw cap** General or challenging samples 1 HACHE21M002
REF201, red-rod reference −10...+100 °C Üveg Sat. KCl, refillable 7,5×103 mm Banana plug, 1 m fixed cable General purposes 1 HACHE21M009
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás Hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Electrode connection cable, CL111, for connecting screw cap electrodes (S7) to banana instrument sockets 1 m 1 HACHA94L111
Electrode connection cable, CL114, for connecting screw cap electrodes (S7) to BNC instrument sockets 1 m 1 HACHA94L114
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség