Szeretne újra bejelentkezni?
Electric Bunsen burner, BA6101
Gyártó: Electrothermal
The electric Bunsen burner is ideal for heating test tubes, crucibles, flasks and beakers regardless of their shape. Radiation is directed upwards to a focal point. Low power consumption (400 W).
  • Top cowl deflects heat away from users hand
  • Air circulation from vented housing ensures base is cool enough to be held during operation
  • Conical shaped heating element directs radiant heat to the top cavity
Rendelési információk: Ordering information: Available with and without recommended MC5 controller.
Rendelési információk: Available with and without recommended MC5 controller.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Without MC5 controller
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
BA6101 electric Bunsen burner, without MC5 controller, EU/UK plug 1 451-0000
With MC5 controller
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
BA6101 electric Bunsen burner, with MC5 controller, EU/UK plug 1 451-0164
Controller
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
MC5 controller 1 451-0165
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség