Szeretne újra bejelentkezni?
Distilling heads
Gyártó: SciLabware
Quickfit®
PYREX® borosilicate glass
Fits on the top of a fractionating column to provide an effective liquid dividing head.
  • With integral jacketed condenser
  • Liquid leaving condenser is directed towards a GP Rotaflo® stopcock
  • Adjustment of stopcock controls proportion of liquid returned to the column or collected
  • Screwcap fitting for insertion of thermometer
  • Side-arm for venting or connection to vacuum supply
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
5 BIBBSH30/42/SC
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség