Szeretne újra bejelentkezni?
Micro cuvettes
Gyártó: Agilent Technologies
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus Térfogat Optikai úthossz Anyag M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Micro 135 µl 10 mm Kvarc 1 VARI6610021100
Ultra micro 40 µl 10 mm Kvarc 1 636-0170
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Cellatartó talp a Cary 400 és 500 típusokhoz 1 VARI10048100
Cellatartó talp a Cary 50 típusokhoz 1 VARI110648190
Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm) 1 VARI210125300
Mágneses keverőpálca, PTFE, csillag alakú 1 VARI7418000400
Mágneses keverőpálcák, 7×2 mm 1 VARI6610018900
Normál 10 mm-es cellatartó
A Cary 100/300 és Cary 5000/6000i típusok alaptartozéka, az összes Cary típushoz használható
1 VARI110260190
Tartalék Cary 50 cellatartó, a Cary 50 típushoz használható 1 VARI110645090
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség