Szeretne újra bejelentkezni?
Hőmérsékletszabályozó-rendszerek
A hőmérsékletszabályozó-rendszereket számos különféle hűtéssel és fűtéssel kapcsolatos alkalmazás során használják az élettudományi, mikrobiológiai, valamint a kémiai laboratóriumokban. 
A VWR kínálatában megtalálhatók a piacvezető beszállítók, például a Julabo, a Huber, a Lauda és a Grant hűtő és fűtő keringetői és termosztátjai, illetve saját VWR Collection márkás termékeink is. 
Segítünk Önnek megtalálni az alkalmazásához megfelelő keringetőt. 
Keringető kiválasztása alkalmazás szerint
Hűtő keringetők és termosztátok
Fűtő keringetők
Hűtő és fűtő keringetők
Keringető kiválasztása beszállító szerint
Julabo
Lauda
Grant
Huber
VWR
Árajánlat kérése
Ezekre érdemes figyelni keringető vásárlásakor
  • Melyik alkalmazással dolgozik?
  • Belső vagy külső alkalmazásokkal dolgozik? 
  • Nyitott vagy zárt rendszerre van szüksége? 
  • Milyen hőmérséklet-tartományra van szüksége?
  • Milyen hőmérséklet-stabilitásra van szüksége?
  • Milyen felfűtési és lehűtési időre van szüksége?
  • Milyen hűtési/fűtési igényre (watt) van szüksége?
  • Szüksége van a hőmérséklet- és időprofil megjelenítésére alkalmas beépített programozóra?
  • Mekkora térfogatra (liter) van szüksége?
  • Mekkora áramlási sebességre van szüksége?
  • Szüksége van PT100 érzékelőre?
    Árajánlat kérése
    Hűtési igény kiszámítása
    Fontos, hogy meghatározzuk egy adott alkalmazás megfelelő hűtési igényét, mely az alábbi képlettel számolható ki:
    Watt Celsiusban kifejezve = (ΔT° x (4,126) / S
    ΔT° = A belépő és kilépő folyadék hőmérséklete közti különbség az alkalmazáson keresztül való áthaladás után
    S = Az 1 literes tartály megtöltéséhez szükséges idő másodpercben kifejezve. Például, ha az ismert áramlási sebesség 10 liter percenként, a 60 másodperc/10 liter érték 6 másodpercet tesz ki. S = 6 másodperc
    4,126 = a víz sűrűségének és fajhőjének konverziós állandója
    Termosztátjaink és keringetőink felhasználói útmutatójához kérjük, kattintson ide