Szeretne újra bejelentkezni?
Nyomnyi mennyiségű fémek elemzése és kimutatása
Nyomnyi mennyiségű fémek elemzése és kimutatása
A fémelemzés során a legalapvetőbb bizonyítékok a ppm, ppb és ppt tartományok legkisebb nyomeleiből kerülnek begyűjtésre, olyan kifinomult berendezések segítségével, mint az AAS, ICE-OES és újabban az ICP-MS. 
A modern laboratóriumok kutatást végző szakemberei a megfelelő előkezelés hiányában csak ritkán képesek a minta közvetlen elemzésére. Először el kell végezni a minta megfelelő oldását, feltárását vagy egyesítését. Minden, a folyamat során alkalmazott segédreagensnek el kell végeznie ezeket a feladatokat, a végső elemzés során azonban már nem lehetnek láthatók.
A VWR Chemicals és a J.T.Baker® standardjai és reagensei kimondottan a tiszta háttér biztosítása érdekében készülnek, így Ön még a legzavarbaejtőbb helyzetekkel is megbirkózhat. 
  • Vegyszerek a nyomelemzéshez szükséges mintaelőkészítéshez
  • Kalibrációs standardok 
  • Berendezések nyomelemzéshez 
  • Kapcsolódó dokumentumok a nyomnyi mennyiségű fémek kimutatásához 
2015 óta a VWR vállalat része. Ezeket a folyamatokat alkalmazzuk a NORMATOM®, NORMATOM® Ultrapure és NORMAPUR® savak esetében
Vegyszerek mintaelőkészítéshez
NORMATOM® és NORMATOM® Ultrapure savak
NORMATOM® és NORMATOM® Ultrapure nagy tisztaságú savak teljes választéka (a szennyezések maximális megengedett szintje a ppb és ppt tartományban), amely nélkülözhetetlen az ultraérzékeny nyomelemzési alkalmazások során.
Találja meg a megfelelő nagy tisztaságú savakat
ARISTAR® savak nyomelemzéshez
Ezek a nagy tisztaságú savak elengedhetetlenek a nyomelemzéshez szükséges mintaelőkészítés során (a szennyezések maximális megengedett szintje a ppm és ppb tartományban).
Találja meg a megfelelő nagy tisztaságú savakat
Röntgen-fluoreszcenciás (XRF) célra gyártott fluxok
Kőzetek, fémek, kerámia és cement elemzéséhez. A fluxok által végzett feltárás a röntgen-fluoreszcenciás (XRF) módszerhez tartozó mintaelőkészítés általános része.
Találja meg a megfelelő, röntgen-fluoreszcenciás (XRF) célra gyártott fluxokat
A higany meghatározása
A higany a környezetben megtalálható egyik legmérgezőbb nehézfém. Meghatározását általában AAS segítségével végzik a különböző iparágakban, például az élelmiszeriparban, illetve a környezetvédelmi- és gyógyszeriparban.
Találja meg a megfelelő terméket
Analar® NORMAPUR® savak
VWR Chemicals savak szervetlen anyagokkal történő és analitikai feladatokhoz.
Találja meg a megfelelő savakat
Analar® NORMAPUR® lúgok
VWR Chemicals lúgok számos szervetlen anyaggal történő és analitikai feladathoz. 
Találja meg a megfelelő lúgokat
Analar® NORMAPUR® sók
VWR Chemicals sók számos szervetlen anyaggal történő és analitikai feladathoz. 
Találja meg a megfelelő sókat
Kalibrációs standardok
AAS standardok, 1000 mg/liter
1000 mg/literes AAS standard oldatok 66 darabos, teljes választéka, 100 és 500 ml-es kiszerelésben, NIST szerint visszakövethető, elemzési műbizonylatokkal (CoA) szállítjuk
Találja meg a megfelelő AAS standardokat
ICP és ICP-MS standardok
10, 1000 és 10 000 mg/literes standardok teljes választéka, 100 és 500 ml-es kiszerelésben, NIST szerint visszakövethető, elemzési műbizonylatokkal (CoA) szállítjuk
Találja meg a megfelelő egyelemes ICP-standardokat
ICP és ICP-MS többelemes oldatok
Többelemes oldatok teljes választéka normál beltéri feladatokra vagy a műszerek tökéletes kalibrálására, NIST szerint visszakövethető, elemzési műbizonylatokkal (CoA) szállítjuk.
Találja meg a megfelelő terméket
Testreszabott többelemes oldatok
A VWR a CPAchem vállalattal közösen testreszabott szolgáltatást kínál, mellyel Ön a standardot az adott alkalmazás igényeihez igazítva határozhatja meg saját komponenseit. 
Igénylés leadása
Ionkromatográfiás standardok
Nagy méretű, 54 darab 1000 mg/literes elemet tartalmazó választék az élelmiszer- és italgyártás, a környezetvédelem és a természettudomány területén, illetve számos más területen történő alkalmazáshoz.
Találja meg a megfelelő IC standardokat
Berendezések nyomelemzéshez
Víztisztítás
A VWR® víztisztító rendszerek tiszta vízellátást biztosítanak...
Találja meg a megfelelő terméket
Homogenizálók/keverők
Keverők, homogenizálók és őrlőgépek mintaelőkészítéshez...
Találja meg a megfelelő terméket
Keverők
Mágneses, fűtőlapos és pálcás keverők, valamint keverőbotok és tartozékok...
Találja meg a megfelelő terméket
Mérlegek
Mikromérlegek, analitikai mérlegek, felső tányéros mérlegek és nedvesség-meghatározó mérlegek...
Találja meg a megfelelő terméket
Palackra szerelhető adagolók
Pontos adagolás, a reagenstároló edényektől a titráláshoz használt, üvegre szerelhető bürettákig...
Találja meg a megfelelő termékeket