Szeretne újra bejelentkezni?
Pipetták ISO 8655 szerinti akkreditált kalibrálása és javítása
Pipetták ISO 8655 szerinti akkreditált kalibrálása és javítása
Gyors, megbízható, szakszerű
A VWR gyártóktól független pipetta kalibrálási szolgáltatása megfelel a legmagasabb szintű szabvány előírásoknak, és visszavezethető eredményeket szolgáltat a térfogatmérő eszközök megfelelőségének biztosítása érdekében. 
Előnyök:
  • ISO 17025 szerint akkreditált tevékenység
  • Kipróbált és ellenőrzött minőség
  • Részletesen dokumentált folyamatok
  • Az összes gyártó termékeinek vizsgálata
  • További, térfogatmérésre szolgáló üveg és egyéb eszközök kalibrálása, javítása 
  • Különféle típusú vizsgálatok, az ügyfél igényei szerint
  • ISO 8655 szerinti kalibrálás
  • A kalibrálás előtti és utáni állapotról kiállított bizonyítvány
  • Eredeti gyári pótalkatrészek használata
Ajánlatkérés
A pipetták kalibrálásával, javításával és szervizelésével töltött 20 év tapasztaltai alapján a következő pipetta ellenőrzési változatokat dolgoztunk ki, amelyekből Ön igényeinek megfelelően választhat:
VWR Light – gazdaságos kalibrálás és beállítás
Amennyiben a pipetták kalibrálására évente több alkalommal is sor kerül, lehetséges, hogy karbantartásra nem minden kalibráláskor van szükség. A PIP (Pipette Insurance Plan – pipetta biztosítási terv) erre a kérdésre is megoldást kínál. A továbbiakban egyszerűen kombinálható a VWR Care, VWR Eco vagy VWR Pro változatokkal.
VWR Eco – megelőző karbantartás, gazdaságos kalibrálás és beállítás
Ha nincs szükség arra, hogy a pipetták megfelejenek az ISO szabványnak, akkor a VWR Eco változat a legmegfelelőbb megoldás. A kalibrálás 2-szer 4 méréssel történik, a pipetta karbantartása után (as-left). Az alapos megelőző karbantartás kedvező áron garantálja, hogy pipetták tökéletes állapotban legyenek.
VWR Pro – megelőző karbantartás, gazdaságos kalibrálás és beállítás az ISO8655 szabvány szerint
Akárcsak a VWR Eco esetén, itt is alapos megelőző karbantartást végzünk, ezáltal biztosítjuk a pipetta tökéletes állapotát. Ezen felül a karbantartás után egy (as-left) kalibrálás is történik, 3-szor 10 mérés alapján, az ISO 8655 szabványnak megfelelően.
VWR Compliant – GLP/GMP szerinti, teljeskörű ellenőrzés az ISO8655 szabvány alapján
A megelőző karbantartás előtt, a pipetta eredeti állapotában egy (as-found) kalibrálás történik, 3-szor 10 méréssel. Ezt követi a megelőző karbantartás, majd 3-szor 10 mérés alapján egy (as-found) kalibrálás. A kétféle kalibrálásnak megfelelően két bizonyítványt állítunk ki.
VWR Care – biztosítja a pipetták a lehető legjobb állapotát
A minőségbiztosításban a kalibrálás alapvető művelet. De mi a helyzet a megelőző karbantartással? A VWR Care azon ügyfeleink számára ideális, akik a megelőző karbantartást nem, de a kalibrálást rendszeresen, saját maguk végzik el. Ez a változat kalibrálás nélküli megelőző karbantartást tartalmaz. Segítségével gondoskodhat arról, hogy a pipetták a lehető legjobb állapotban legyenek, ezzel azonban még nem biztosított a műszaki paramétereknek megfelelő pontosság és reorodukálhatóság.
A kalibrálást és a javítást végző szakembereink képzése és minősítése a gyártóknál, illetve a hollandiai szervizközpontunkban történik. A pipetták kalibrálását az ISO/IEC 17025 minősítéssel rendelkezó hollandiai kalibráló központunkban végezzük. A VWR az egyetlen vállalat, amelynél minden pipettagyártó cég FDA, ISO és GMP/GLP követelményekben meghatározott szabványnak megfelelő minősítéssel rendelkezik.