Szeretne újra bejelentkezni?
Vékonyréteg kromatográfia
Vékonyréteg kromatográfia
A vékonyréteg kromatográfiát (TLC) és a nagy teljesítményű vékonyréteg kromatográfiát (HPTLC) gyakran síkkromatográfiának is nevezik. Ez egy modern, klasszikus és az egész világon elfogadott elválasztási módszer, melyet a sokoldalúság, a megbízhatóság és a gazdaságosság jellemez.
 A vékonyréteg kromatográfia előnyei:
  • Hihetetlenül sokoldalú
  • Olcsó elválasztási módszer, a TLC-nél nincs szükség bonyolult műszerekre
  • Több (akár 72) minta futtatható egyszerre azonos körülmények között.
  • Minden minta esetén nagyfokú tisztaság és egyidejű vizuális értékelés 
  • Az egyszerhasználatos állófázis miatt egyszerű mintaelőkészítés