Szeretne újra bejelentkezni?
Gázkromatográfia
Gázkromatográfia
Az elválasztáshoz a gázkromatográfia a gázfázis és az immobilizált folyadékfázis közötti megoszlást alkalmazza. A kapilláris kolonna hossza miatt nagy felbontást lehet elérni.
A gázkromatográfiát, kapilláris gázkromatográfiát vagy csak a GC-t széles körben alkalmazzák az olajiparban, élelmiszerek növényvédőszer-analitikájában, a gyógyszeripar oldószermaradvány vizsgálataiban és sok más feladathoz. Főleg illékony vagy mérsékelten illékony vegyületek elemzésére alkalmazzák.
Terméklapok