Szeretne újra bejelentkezni?
Bio Chrom
Bio Chrom
Különféle kipróbált módszerekre, például IEX, ultraszűrésre, dialízisre és affinitás kromatográfiára alapozva a VWR fehérjék tisztításához bőséges termékválasztékot kínál.
Az affinitás kromatográfiás eljárás felhasználható egy elegy bizonyos molekuláinak izolálására (például His·Bind® tisztítás), a kívánt molekula kölcsönhatási vizsgálatokhoz történő elkülönítésére (pl. GST·Bind™ gyantán való immobilizálására) vagy reakcióelegyből egy komponens eltávolítására (pl. proteáz eltávolítás a Cleavage Capture készletekkel). Rekombináns fehérjék esetén a megfelelő adalékok lehetővé teszik az affinitásos tisztítást többféle stratégia alkalmazásával.
A His·Tag® fúziós fehérjék tisztítására alkalmas immobilizált fém-affinitás kromatográfiás (IMAC) mátrix kínálatunk a az elérhető legszélesebb választék. Ez a kínálat tartalmazza az agaróz alapú His·Bind gyantát, feltöltött, nem kioldódó Ni-NTA His·Bind gyantát, mágneses alapú His·Mag™ agaróz gyöngyöket, cellulóz alapú, töltettel ellátott His·Bind gyors kolonnákat és patronokat, és a  nagyobb nyomást és kapacitást biztosító metakrilát His·Bind Fractogel® gyantát. Más agaróz alapú affinitás gyanták lehetővé teszik a GST·Tag™, S·Tag™ és T7·Tag® fúziós fehérjék gyors tisztítását.
BELÉPÉS >> FEHÉRJÉK TISZTÍTÁSA (ÉLETTUDOMÁNY)