Szeretne újra bejelentkezni?
Honeywell
A Honeywell Research Chemicals évtizedek óta forgalmazza a Burdick & Jackson™ és a Riedel-de Haen™ márkájú oldószerek és nélkülözhetetlen laboratóriumi termékek széles választékát.
A Honeywell portfóliója növekedett, és mára magában foglalja a legelismertebb kutatási és laboratóriumi vegyszermárkákat és termékcsaládokat, mint a Fluka™, a Hydranal™, a Chromasolv™ és a TraceSELECT™.
A Honeywell Research Chemicals teljes portfóliója elérhető a VWR kínálatában.
Oldószerek
Az oldószerek legnagyobb választéka a piacon, például:
  • Chromasolv™ – GC-HS, LC-MS, UHPLC alkalmazásokhoz
  • TraceSELECT™ – elemek nyom- és ultranyom-elemzéséhez
  • Valamint Spectroscopy oldószerek – infravörös és UV-Vis felhasználáshoz, továbbá
  • Anhydrous oldószercsalád nedvesség kizárását igénylő feladatokhoz 
  • ACS gyógyszerkönyvi minőség - az igényes ipari és gyógyszeripari alkalmazásokhoz
Termékek megjelenítése
CHROMASOLV®"
TraceSELECT™
Világszerte ismert márka, mostantól Honeywell néven. Vegyszerek és reagensek széles választéka:
  • Analitikai felhasználásra például pufferek, adalékok, titrimetriás mérőoldatok és standardok
  • Mindennapi laboratóriumi célokra: savak, lúgok, sók, pH-pufferek és sok más reagens, például TraceSELECT™ Inorganics – nyomelemzéshez és fémek ultranyom elemzéséhez
  • Karl Fischer titrálás. Az eredeti Hydranal™ mérőoldat több mint 30 éve készül a Honeywell német gyárában. A legtöbbet használt és legpontosabb eljárás. Víztartalom mérésére bármilyen mintában, ppm-től 100% víztartalmig használható. Szervetlen vegyszerek analitikai célokra.
Termékek megjelenítése
Hydranal™
TraceSELECT™
Oligo- és peptidszintézis indítása Európában, 2017 későbbi szakaszában
  • Oldószerek és reagensek a BioSyn™ bejegyzett védjeggyel: adott alacsony víztartalommal, alacsony amin tartalommal, alacsony részecskeszámmal
Termékek megjelenítése
BioSyn™