Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri porszívók
Az ipari tisztatéri porszívók kiegészítik a központi „belső porszívó rendszert”. A termékkínálat különböző követelményeknek megfelelő és eltérő feladatokra alkalmas nagy teljesítményű porszívókat és tartozékokat tartalmaz. Nedves, párás környezethez száraz szennyező anyagokra, sőt kémiailag agresszív vagy robbanásveszélyes anyagokra is kínálunk megfelelő megoldást.
Tisztatéri porszívók
Szívási teljesítmény
A tisztatéri porszívók optimális szívási teljesítményét a motor, a berendezésen áthaladó légáram és a hatékony, függőleges szűrőzsák helyzetének tökéletes összehangolásával lehet elérni. A szívási teljesítmény két fordulatszám fokozatban állítható. A 40 liter/másodperc fölötti szívási teljesítmény a motor és ventilátor tökéletes, alacsony zajszintű összhangját igazolja.
Szűrés
A tisztatéri porszívók legfontosabb paramétere a rendkívül kis szemcseméretű részecskék, vagy a beszívott anyagokból származó maradékok, és/vagy a motorból származó szennyeződések összegyűjtésének hatékonysága.
ULPA szűrő - hatékonysága: 99,999%, a 0,12 μm méretű szemcséknél (rendkívül kevés szemcsét tartalmazó levegő)
HEPA szűrő - hatékonysága 99,999% a 0,3 μm méretű szemcsékre (nagy hatékonyságú szűrővel tisztított levegő)
A tisztatéri típusokhoz alapvetően a nagy teljesítményű ULPA szűrőt használjuk. A nagy levegő áramlási sebesség miatt a legerősebb szívásnál az ULPA szűrő HEPA szűrővé válik.
A szűrés 4 vagy 5 fokozatú, és a szűrő helyzete a porszívó típusától függ.
Tartozékok széles választéka:
Tűcsapda