Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri irodaszerek
A tisztatérrel kompatibilis papír, jegyzettömb és egyéb íróeszközök teljes kínálatának köszönhetően nem kell korlátozni a tisztatéri területeken a feljegyzéseket és az adatok rögzítését.
Tisztatéri irodaszerek
A tisztatéri jegyzettömbök és tisztatéri öntapadós cédulák tisztatéri papírból készülnek. A lapok mindkét oldalára lehet írni. A tisztaterekben és ellenőrzött gyártási területeken a feljegyzésekhez tartós és ellenálló csipeszes írótáblákat ajánljuk.
A speciális tisztatéri tollak a csúszásmentes kialakításnak köszönhetően még tisztatéri kesztyűben is megkönnyítik az írást. A tisztatéri tollak tintája (különböző színek kaphatók) állandó, tartós, hideg és nedves felületen (például műanyag zacskókon, egyszerhasználatos laboreszközökön) is fog és gyorsan szárad. Nem kenődik el, de letörölhető.