Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri védőszemüvegek
Gamma-steril vagy EtO-val sterilizált, egyszerhasználatos? Autoklávozható vagy VHP ismételten használható? Biztonságtechnikai szempontok és a felhasználók igényei alapján tervezett, egyszerhasználatos és ismételten használható, tisztatéri és ellenőrzött környezetben történő alkalmazásra szánt védőszemüvegeinket többféle formában, erős, könnyű és tisztatérrel kompatibilis anyagokból gyártjuk.
Tisztatéri védőszemüvegek
Mind az autoklávozható, mind az egyszerhasználatos védőszemüvegek párásodásgátló bevonattal, optikailag hibátlan, karcálló lencsével és közvetett szellőző rendszerrel készülnek. Alkalmasak a szemüveget viselők számára is, latexet nem tartalmaznak. A legjobb minőség garantálásának érdekében az egyszerhasználatos steril szemüvegek minden egyes darabja ellenőrzésre kerül. Alkalmasak orvosi célra, személyi védőeszköznek, illetve minden olyan célra, ahol biztonsági védőszemüvegre van szükség.